Merck
299189
Sigma-Aldrich
Acetone-1,3-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled acetone, Dimethyl-13C2 ketone, Propanone-1,3-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3CO13CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
form
liquid
robbanási határérték
13.2 %
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[13CH3]C([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)