Merck
P62402
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxaldehyde
97%
Szinonimák:
Isonicotinaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.11
Beilstein:
105342
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
bp
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Pyridinecarboxaldehyde is a heterocyclic building block used to prepare Schiff bases via a Korich-type reaction.
Alkalmazás
4-Pyridinecarboxaldehyde can be used for the synthesis of:
  • ʅ,β-Unsaturated amides by coupling with N,N-disubstituted formamides.
  • meso-Substituted A3-corroles.
  • N-(4-pyridylmethyl)-L-valine as a ligand to construct zinc metal–organic frameworks (Zn-MOFs).
  • 4′-Pyridyl terpyridines, with potential application as anticancer and antimicrobial agents.
  • 4-pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone, as a corrosion inhibitor for mild steel.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
172.0 °F
Lobbanási pont (C)
77.8 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cross coupling of acyl and aminyl radicals: Direct synthesis of amides catalyzed by Bu4NI with TBHP as an oxidant.
Liu Z, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(13), 3231-3235 (2012)
A combined computational/experimental study on HSA binding of two water-soluble Schiff base ligands derived from pyridine derivative and ethylendiamine.
Hajar Molaee et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 37(3), 641-648 (2018-02-03)
Poly (ethyleneglycol)(PEG): a versatile reaction medium in gaining access to 4?-(pyridyl)-terpyridines.
Smith CB, et al.
Green Chemistry, 7(9), 650-654 (2005)
Experimental and theoretical evaluation of two pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone compounds as corrosion inhibitors for mild steel in hydrochloric acid solution.
Xu B, et al.
Corrosion Science, 78(9), 260-268 (2014)
Helical water chain mediated proton conductivity in homochiral metal-organic frameworks with unprecedented zeolitic unh-topology.
Sahoo SC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17950-17958 (2011)