Merck
489417
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-13C solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled formaldehyde solution, 13C Labeled formalin solution, Formalin-13C
About This Item
Lineáris képlet:
H13CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
31.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőznyomás
52 mmHg ( 37 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
99 atom % 13C
koncentráció
20 wt. % in H2O
technika/technikák
protein expression: suitable
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[H][13C]([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-OUBTZVSYSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)