Fontos dokumentumok
170216
Methylglyoxal 1,1-dimethyl acetal
≥97%
Szinonimák:
1,1-Dimethoxyacetone, Pyruvaldehyde-1-dimethyl acetal, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Teszt
≥97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
143-147 °C (lit.)
sűrűség
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acetal
ether
ketone
SMILES string
COC(OC)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?