Merck
604380
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
Formaldehyde-13C polymer
About This Item
Lineáris képlet:
(13CH2O)n
Molekulatömeg:
31.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
André K Eckhardt et al.
Nature chemistry, 10(11), 1141-1147 (2018-09-12)
Carbohydrates (CH2O)n are the formal adducts of carbon (atoms) to water with a repeating unit that structurally resembles H-C̈-OH (hydroxymethylene). Although hydroxymethylene has been suggested as a building block for sugar formation, it is a reactive species that had escaped