Fontos dokumentumok
ICS045
Supelco
Formaldehyde Standard
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC ICS-045-100
koncentráció
1000 μg/mL in H2O
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
  • Commercial formaldehyde standard for mass calibration in mass spectrometry.: This study evaluates the use of a commercial formaldehyde standard in mass spectrometry for precise mass calibration, emphasizing its role in enhancing measurement accuracy in pharmaceutical research and biochemistry labs (Lyczko et al., 2015).
  • Honey as a substitute for formalin: This research investigates honey as a potential substitute for formaldehyde in biochemistry applications, comparing its effects on tissue preservation and staining qualities, which may influence biochemistry assays and lab practices (Ozkan et al., 2012).
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)