Fontos dokumentumok
492620
Formaldehyde-d2 solution
~20 wt. % in D2O, 98 atom % D
Szinonimák:
Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
koncentráció
~20 wt. % in D2O
technika/technikák
protein expression: suitable
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?