Merck
279404
Sigma-Aldrich
Formic acid-13C
95 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
H13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
47.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
koncentráció
95 wt. % in H2O
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
sűrűség
1.246 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[H][13C](O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)