Merck
488232
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H5Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.559 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
sűrűség
1.547 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QARVLSVVCXYDNA-IDEBNGHGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)