Merck
423637
Sigma-Aldrich
Benzene-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
sűrűség
0.940 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[13cH]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-IDEBNGHGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)