Merck
606626
Sigma-Aldrich
Toluene-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
Methylbenzene-13C7
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H513CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
sűrűség
0.930 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-BNUYUSEDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)