Merck
279420
Sigma-Aldrich
Glycine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
NC[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-VQEHIDDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anne Krog Ingerslev et al.
Journal of proteome research, 14(8), 3095-3110 (2015-07-03)
The effects of increased intake of dietary fiber as either whole grain rye or as resistant starch compared to a typical low dietary fiber Western-style diet on the metabolomics responses were studied in gastrointestinal content and tissue, peripheral plasma, and