Fontos dokumentumok
596388
Formaldehyde-13C, d2 solution
20 wt. % in D2O, ≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Szinonimák:
13C and deuterium labeled formaldehyde, Formalin-13C,d2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Minőségi szint
koncentráció
20 wt. % in D2O
technika/technikák
protein expression: suitable
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H][13C]([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-WGVGGRBOSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?