Fontos dokumentumok
337528
Allyl bromide
reagent grade, 97%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Szinonimák:
3-Bromo-1-propene
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
Teszt
97%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
554 °F
tartalmaz
≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
robbanási határérték
7.3 %
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
sűrűség
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For the synthesis of stereodefined allylated arenes via Suzuki-type coupling reaction.
- In Barbier-type allylation reactions of aldehydes and ketones.{17]
- To synthesize a monomer, 1-1-(allyloxy)-4-nitrobenzene while synthesizing nanostructured molecularly imprinted polymer for selective tryptophan assay in biological and pharmaceutical samples.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?