Fontos dokumentumok
104906
Dimethoxydimethylsilane
95%
Szinonimák:
DMDMS, Dimethyldimethoxysilane
Teszt
95%
Forma
liquid
szennyeződések
3% methyl alcohol
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
81.4 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize various macroporous silica aerogels.
- In the preparation of hollow silica nanoparticles loaded with phthalocyanine for near-infrared photodynamic and photothermal combination therapy.
- To synthesize dielectric silicone elastomer with high dielectric permittivity.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?