Merck
470783
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytripropoxide
98%
Szinonimák:
Vanadium(V) tripropoxide oxide
About This Item
Lineáris képlet:
OV(OC3H7)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: vanadium
reagent type: catalyst
bp
82-83 °C/0.25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO[V](=O)(OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-2-3-4;;/h3*2-3H2,1H3;;/q3*-1;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZCRZRGXAVPBNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vanadium (V) oxytripropoxide (VOTP) is often used as a precursor for V2O5. It may be used to prepare vanadia-silica mixed electrically conductive sol-gels for electrochemical regeneration of reduced disodium salt (NADH) for biocatalysis.
Analízis megjegyzés
Precursor for composite film electrodes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electrochromic performance of sol?gel deposited V2O5:Ta films
Materials Science and Engineering, B, 138(2), 118-122 (2007)
Electrochemical Regeneration of NADH Using Conductive Vanadia-Silica Xerogels.
Siu E, et al.
Biotechnol. Progress, 23(1), 293-296 (2007)