Merck
233706
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) oxide sulfate hydrate
97%
Szinonimák:
Vanadyl sulfate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
VOSO4 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.00 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
97%
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
összetétel
Degree of hydration, 3-5
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
105 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[V++].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.V/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKCWBFMZNUOFEM-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Vanadium (IV) oxide sulfate hydrate is a blue crystalline solid. It is soluble in water and posseses weak oxidizing or reducing properties.
Alkalmazás
Vanadium (IV) oxide sulfate hydrate has been used to generate vanadiumions, which can be introduced in saponite clay by hydrothermal process.
VOSO4 and anthraquinone-2,7-disulfonicacid can be used as a redox couple to prepare aqueous organic redox flowbattery (AORFB) stack.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
On the properties of a novel V-containing saponite catalyst for propene oxidative dehydrogenation
Carniato F, et al.
Catalysis Letters, 132(1-2), 42-48 (2009)
Alessandro Chieregato et al.
ChemSusChem, 8(2), 398-406 (2014-12-10)
Glycerol surplus from biodiesel synthesis still represents a major problem in the biofuel production chain. Meanwhile, those in the acrylic acid market are looking for new processes that are able to offer viable alternatives to propylene-based production. Therefore, acrylic acid