Fontos dokumentumok
550787
Vanadyl acetylacetonate
98%
Szinonimák:
VO(acac)2, Vanadium(IV)-oxy acetylacetonate
Teszt
98%
Forma
solid
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[V](=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis