Merck
422371
Sigma-Aldrich
Vanadium(II) chloride
85%
Szinonimák:
Dichlorovanadium
About This Item
Lineáris képlet:
VCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.85
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
85%
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
85%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: vanadium
sűrűség
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)