Merck
200891
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxychloride
99%
Szinonimák:
Trichlorooxovanadium oxide, Vanadium(V) oxytrichloride, Vanadyl trichloride
About This Item
Lineáris képlet:
VOCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
13.8 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: vanadium
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−77 °C (lit.)
sűrűség
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[V](Cl)(Cl)=O
InChI
1S/3ClH.O.V/h3*1H;;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBIQAPKSNFTACH-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Masayuki Kirihara et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(5), 625-627 (2004-05-11)
Thiols were converted into disulfide by the aerobic oxidation catalyzed by trichlorooxyvanadium in the presence of molecular sieves 3A.
[Hygienic characteristics of the working conditions in the manufacture of vanadium hydroxychloride].
B G Feĭgin et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (1)(1), 51-52 (1985-01-01)
M D Zidan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56(14), 2693-2698 (2001-01-06)
A new route has been devised, leading to the production of VOX3 molecules where X=F, Br and I by an on-line process using vanadium oxytrichloride, VOCl3 as a starting compound passed over the following heated salts NaF, KBr and KI