Merck
404926
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytriisopropoxide
Szinonimák:
Triisopropoxyvanadium(V) oxide, VTIP, Vanadium(V) trisisopropoxide oxide
About This Item
Lineáris képlet:
OV(OCH(CH3)2)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
összetétel
V, 20.3-21.4% titration (by potassium permanganate)
reakcióalkalmasság
core: vanadium
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
80-82 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[V](=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;;/q3*-1;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSGGJXAUQHKOGQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vanadium(V) oxytriisopropoxide is a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands the complexes have potential biological relevance as well as uses in catalysis. Vanadium (V) oxytriisopropoxide (VOTP) may be used directly as a V precursor to dope TiO2 to form a high performance anode for lithium ion batteries.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Improving the electrochemical performance of anatase titanium dioxide by vanadium doping as an anode material for lithium-ion batteries.
Anh LT, et al.
Journal of Power Sources, 243, 891-898 (2013)
Feilong Jiang et al.
Inorganic chemistry, 37(21), 5439-5451 (2001-10-24)
The studies of an underexplored synthetic reagent, VO(2)(acac) (Hacac = acetylacetone) and semirational strategies for the formation of a complete series of simple vanadium(V) alkoxide clusters in alcohol-containing solvents. The neutral mono-, di-, tri-, and tetranuclear oxovanadium(V) complexes [V(2)O(2)(&mgr;-OCH(3))(2)(acac)(2)(OCH(3))(2)] (1)
Colm Glynn et al.
Nanoscale, 7(47), 20227-20237 (2015-11-18)
Devices composed of transparent materials, particularly those utilizing metal oxides, are of significant interest due to increased demand from industry for higher fidelity transparent thin film transistors, photovoltaics and a myriad of other optoelectronic devices and optics that require more