Fontos dokumentumok
204854
Vanadium(V) oxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Vandia
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
összetétel
V2O5
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: vanadium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
690 °C (lit.)
sűrűség
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.