Merck
T59307
Sigma-Aldrich
Triethyl borate
99%
Szinonimák:
Boric acid triethyl ester, Boron ethoxide, Triethoxyborane
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5O)3B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.99
Beilstein:
1699052
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
5.04 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOB(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15BO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Triethyl borate can be used as boron source to synthesize lithium borophosphates, alumina borosilicate ceramic nanofibres and boron-doped single wall carbon nanotubes.[74}
Triethyl borate may be used as boron source to synthesize lithium borophosphates, alumina borosilicate ceramic nanofibres and boron-doped single wall carbon nanotubes.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sol-gel lithium borophosphates.
Ali AF, et al.
Journal of Materials Research, 14(4), 1510-1515 (1999)
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
Monteiro F H
The Journal of Physical Chemistry, 116(5), 3281-3285 (2012)
Sol-gel lithium borophosphates
Ali A F
J. Mater. Sci., 14(4), 1510-1515 (1999)
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
Monteiro FH, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(5), 3281-3285 (2012)
Electrospinning and characterization of alumina borosilicate ceramic nanofibres.
Tanriverdi S, et al.
Materials Science-Poland, 25(4), 957-968 (2007)