Merck
736007
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytriisopropoxide
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
Triisopropoxyvanadium(V) oxide, VTIP, Vanadium(V) trisisopropoxide oxide
About This Item
Lineáris képlet:
OV(OCH(CH3)2)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
V, 20.3-21.4% titration (by potassium permanganate)
reakcióalkalmasság
core: vanadium
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
80-82 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[V](=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;;/q3*-1;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSGGJXAUQHKOGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Colm Glynn et al.
Nanoscale, 7(47), 20227-20237 (2015-11-18)
Devices composed of transparent materials, particularly those utilizing metal oxides, are of significant interest due to increased demand from industry for higher fidelity transparent thin film transistors, photovoltaics and a myriad of other optoelectronic devices and optics that require more
Cikkek
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.