Merck
197335
Sigma-Aldrich
Triisopropyl borate
≥98%
Szinonimák:
Boric acid triisopropyl ester, Boron isopropoxide, Triisopropoxyborane
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CHO]3B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.07
Beilstein:
1701469
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
76 mmHg ( 75 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
liquid
szennyeződések
1% isopropanol
törésmutató
n20/D 1.376 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
sűrűség
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Trialkyl borate with good thermal properties.
Alkalmazás
Reagent used to ortho-borylate 1-substituted naphthalenes for Pd-catalyzed coupling with aryl halides.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, 3478-3478 (2006)
Tetrahedron, 60, 4887-4893 (2004)
Yersica Rios Yepes et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(4), 1124-1134 (2020-01-03)
A set of alkyl aluminum complexes supported by non-symmetric ferrocenyl amidine ligands were used as catalysts for the preparation of cyclic carbonates from epoxides and carbon dioxide using Bu4NI as a co-catalyst. A modified method for the synthesis of aminoferrocene
Yongtai Zheng et al.
Nature communications, 8(1), 100-100 (2017-07-26)
Photochromic molecules have shown much promise as molecular components of stimuli-responsive materials, but despite recent achievements in various photoresponsive materials, quantitative conversion in photochemical reactions in solids is hampered by the lack of intrinsic structural flexibility available to release stress