Merck
470775
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytriethoxide
95%
Szinonimák:
Ethyl orthovanadate, Oxovanadium triethoxide, Tri(ethoxy)vanadium oxide, Triethoxyvanadyl, Triethyl vanadate, Vanadium oxytriethoxide
About This Item
Lineáris képlet:
OV(OC2H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: vanadium
reagent type: catalyst
bp
125-128 °C (lit.)
sűrűség
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[V](=O)(OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.O.V/c3*1-2-3;;/h3*2H2,1H3;;/q3*-1;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOHMVQGDVUCILM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands the complexes have potential biological relevance as well as uses in catalysis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Feilong Jiang et al.
Inorganic chemistry, 37(21), 5439-5451 (2001-10-24)
The studies of an underexplored synthetic reagent, VO(2)(acac) (Hacac = acetylacetone) and semirational strategies for the formation of a complete series of simple vanadium(V) alkoxide clusters in alcohol-containing solvents. The neutral mono-, di-, tri-, and tetranuclear oxovanadium(V) complexes [V(2)O(2)(&mgr;-OCH(3))(2)(acac)(2)(OCH(3))(2)] (1)