Merck
204862
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) oxide sulfate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Vanadyl sulfate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
VOSO4 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.00 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
solid
összetétel
Degree of hydration, 3-5
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: vanadium
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
105 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[V++].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.V/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKCWBFMZNUOFEM-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Vanadium(IV) oxide sulfate hydrate can be used as a starting material to synthesize V2O5 nanoparticles and vanadium-based oxidation catalysts for selective oxidation reactions. It can also be used as a precursor to fabricate various coatingmaterials. For example, it is used as an additive in the formation of black plasma electrolytic oxidation (PEO) coating on aluminum alloy.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mark J Hopwood et al.
Scientific reports, 7, 43436-43436 (2017-03-08)
Hydrogen peroxide (H
Alessandro Chieregato et al.
ChemSusChem, 8(2), 398-406 (2014-12-10)
Glycerol surplus from biodiesel synthesis still represents a major problem in the biofuel production chain. Meanwhile, those in the acrylic acid market are looking for new processes that are able to offer viable alternatives to propylene-based production. Therefore, acrylic acid