Merck
450219
Sigma-Aldrich
Silver hexafluorophosphate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Silver hexafluorophosphate (AgPF6 ), Silver(1+) hexafluorophosphate
About This Item
Lineáris képlet:
AgPF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.83
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: silver
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
102 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Ag+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in the development of new catalyst systems for stereoselective addition of alcohols to alkynes. Acidic catalyst for the synthesis of unsymmetrical sulfides and vinyl fluorides. Used to prepare silver 3,3′-dicyanodiphenylacetylene coordination networks for study of the effect of ligands on network structure toward the goal of engineering novel materials.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthetic Communications, 22, 1461-1461 (1992)
Chemistry Letters (Jpn), 727-727 (1996)
Chemistry Letters (Jpn), 1-1 (1993)
Keith A. Hirsch et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar