Merck
668001
Sigma-Aldrich
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
Szinonimák:
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Silver triflimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2AgF6NO4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: silver
reagent type: catalyst
mp
248.8 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ag])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Ag/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is a silver-based salt that is widely used as a catalyst in organic synthesis. It is used in the C3 regioselective alkylation of indole derivatives via conjugated addition type reactions with α, β-enones. It is also used as a p-type dopant for efficient and stable solid-state dye-sensitized and perovskite solar cells.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.