Merck
87252
Supelco
Tetradodecylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)10CH2]4N(NO3)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
753.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
Teszt
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forma
flakes
mp
103-105 °C
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-48H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHQMUYHFUYRUJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetradodecylammonium nitrate (TDDAN) is a quaternary ammonium salt, mainly used as electrolyte.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
TDDAN has been used as solvent in the preparation of microelectrodes based on AgI-Ag2O-V2O5 glass transducer.
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Ion-pair suitable for a nitrate-selective field-effect transistor membrane
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L. Campanella et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 26-27, 329-329 (1995)
Nitrate ion-selective sensor based on electrochemically prepared conducting polypyrrole films.
Sun, Bianting, and Peter G. Fitch.
Electroanalysis, 9.6, 494-497 (1997)
Ammonium-and nitrate-selective all-solid-state microelectrodes based on Agl-Ag~ 2O-V~ 2O~ 5 glass transducer.
Maminska, Renata, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 51.6, 899-899 (2006)