Fontos dokumentumok
T62405
Silver trifluoroacetate
98%
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid silver salt
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: silver
reagent type: catalyst
mp
257-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.