Fontos dokumentumok
176435
Silver trifluoromethanesulfonate
≥99%
Szinonimák:
Silver triflate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
Teszt
≥99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: silver
reagent type: catalyst
mp
286 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
It can also be used:
- To obtain olefins from secondary phosphates and thiophosphates.
- As a reagent in the etherification of alcohols with primary alkyl halides under mild conditions.
- To generate cationic rhodium catalysts from chlororhodium complexes for the hydrophosphination of acetylenes.
- As a catalyst for the preparation of silyl ethers by hydrosilylation of aldehydes.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.