Fontos dokumentumok
254037
Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
(Ph3P)AuCl, Triphenylphosphinegold(I) chloride
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.