Merck
665177
Sigma-Aldrich
Chloro[tris(para-trifluoromethylphenyl)phosphine]gold(I)
99%
Szinonimák:
[Tris(para-trifluoromethylphenyl)phosphine]gold(I) chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H12AuClF9P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
698.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Au].FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H12F9P.Au.ClH/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;;/h1-12H;;1H/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNHMCLFZEQKHCQ-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.