Merck
325546
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Dysprosium trichloride anhydrous, Trichlorodysprosium
About This Item
Lineáris képlet:
DyCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.86
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade:
anhydrous
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: dysprosium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
680 °C (lit.)
sűrűség
3.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xueru Shan et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(3), 426-437 (2019-12-14)
Nanotheranostic agents that can simultaneously provide real-time tracking and accurate treatment at tumor sites are playing an increasingly important role in medicine. Herein, a novel polypyrrole (PPy)-based theranostic agent containing double rare-earth elements (PPy@BSA-Gd/Dy NPs) was successfully synthesized via an
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.