Merck
237981
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroantimonate(V)
technical grade
Szinonimák:
Sodium hexafluoroantimonate(1-), Sodium hexafluorostibanuide
About This Item
Lineáris képlet:
NaSbF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.74
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: antimony
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
sűrűség
3.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Na.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Shuang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(24), 9603-9609 (2019-06-12)
Near infrared (near-IR) electrogenerated chemiluminescence (ECL) from rod-shape bimetallic Au12Ag13 nanoclusters is reported. With ECL standard tris(bipyridine)ruthenium(II) complex (Ru(bpy)3) as reference, the self-annihilation ECL of the Au12Ag13 nanoclusters is about 10 times higher. The coreactant ECL of Au12Ag13 is about
Daniel T Walters et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(15), 3849-3857 (2018-12-24)
Two new molecular boxes, the mono-bromo box [Au6 (Triphos)4 Br](SbF6 )5 ⋅6(CH2 Cl2 ), 4 mB, and the dibromo box, [Au6 (Triphos)4 Br2 ⋅H2 O](SbF6 )4 ⋅4(CH2 Cl2 ), 5 dB, have been prepared in crystalline form. Although constructed from non-luminescent components