Fontos dokumentumok
550256
Silver methanesulfonate
Szinonimák:
Silver methylsulfonate, Methanesulfonic acid silver salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: silver
reagent type: catalyst
mp
252-256 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Ag/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- Heterocyclization reactions
- CO2-mediated rearrangement of propargyl alcohols for the synthesis of a,ß-unsaturated ketones and esters
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.