Fontos dokumentumok
204404
Silver iodide
99.999% trace metals basis
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
5.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)