Fontos dokumentumok
227730
Silver hexafluoroantimonate(V)
98%
Szinonimák:
Silver hexafluoroantimony, Silver hexafluorostiboranuide
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES string
[Ag+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.6FH.Sb/h;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.