Fontos dokumentumok
227722
Silver hexafluorophosphate
98%
Szinonimák:
Silver(I) hexafluorophosphate
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: silver
reagent type: catalyst
mp
102 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Ag+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.