Fontos dokumentumok
22192
Cellulose Chromatography Resin
acetate phthalate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Cellulose acetate phthalate,
form
powder
Minőségi szint
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
acetylated cellulose
mátrix aktív csoport
phthalate
kapacitás
1.0 meq/mL
elválasztástechnika
reversed phase
InChI
1S/C32H34O19/c1-13(33)45-11-19-21(35)25(49-29(42)17-9-5-3-7-15(17)27(38)39)23(37)32(48-19)51-24-20(12-46-14(2)34)47-31(44)26(22(24)36)50-30(43)18-10-6-4-8-16(18)28(40)41/h3-10,19-26,31-32,35-37,44H,11-12H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41)/t19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,31-,32+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMNFZTKVDDFCQE-WJXNTJCASA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?