419273
Sodium carboxymethyl cellulose
viscosity 50-200 cP , c=4% H2O at 25°C
Szinonimák:
Carboxymethylcellulose sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
a címkézés mértéke
0.7 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
viszkozitás
50-200 cP
mp
274 °C (dec.)
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)