Merck
M0262
Sigma-Aldrich
Methyl cellulose
27.5-31.5% (Methoxyl content), viscosity: 400 cP
Méret kiválasztása
100 G
22 510,00 Ft
250 G
44 710,00 Ft
500 G
82 030,00 Ft
1 KG
133 700,00 Ft
22 510,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
22 510,00 Ft
250 G
44 710,00 Ft
500 G
82 030,00 Ft
1 KG
133 700,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
22 510,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
27.5-31.5% (Methoxyl content)
Forma
powder
szín
white to off-white
viszkozitás
300-560 cP, 2 % in water(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Általános leírás
Methyl-cellulose powder helps to prevent and manage nasal symptoms.[1]
Alkalmazás
Methyl cellulose has been used:
  • in total gastrointestinal transit[2]
  • in in vitro motility assay[3]
  • in the measurement of gastric emptying by phenol red method[4]
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Gastric emptying is accelerated in diabetic BB rats and is slowed by subcutaneous injections of amylin
Young A A, et al.
Diabetologia, 38(6), 642-648 (1995)
Methyl-cellulose powder for prevention and management of nasal symptoms
Popov T A, et al.
Expert Review of Respiratory Medicine, 11(11), 885-892 (2017)
Mengting Li et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(6), 780-793 (2020-01-25)
Fuzi, the processed lateral roots of Aconitum carmichaelii Debx., is a traditional herbal medicine that is well known for its excellent pharmacological effects and acute toxicity. Aconitine is one of the diester-diterpene alkaloids and well-known for its arrhythmogenic effects. However
Antibiotics-induced depletion of mice microbiota induces changes in host serotonin biosynthesis and intestinal motility
Ge X, et al.
Journal of Translational Medicine, 15(1), 13-13 (2017)
Kelli L Kuhen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(9), 5060-5067 (2014-06-11)
Renewed global efforts toward malaria eradication have highlighted the need for novel antimalarial agents with activity against multiple stages of the parasite life cycle. We have previously reported the discovery of a novel class of antimalarial compounds in the imidazolopiperazine
Questions
  1. What is the Molecular weight of this product approx.? 
    1 answer
    1. The molecular weight is approximately 41kDa.
      Helpful?