Fontos dokumentumok
93800
Tylose® MH 300
viscosity 150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Szinonimák:
Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
szín
white to faint beige
viszkozitás
150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
átmeneti hőmérséklet
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
oldhatóság
H2O: soluble 20 mg/mL
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
InChI
1S/C20H38O11.C12H22O11.C2H6O2/c1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-8)17(26-6)16(14)25-5;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;3-1-2-4/h11-20H,9-10H2,1-8H3;3-20H,1-2H2;3-4H,1-2H2/t11-,12-,13-,14-,
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?