Fontos dokumentumok
8.22068
Sigma-Aldrich
Hydroxyethylcellulose
for synthesis
Szinonimák:
Hydroxyethylcellulose
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
granular
öngyulladási hőmérséklet
>360 °C
térfogatsúly
350 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)OC)O)OCCO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)C)CO)COC3OC(C(C(C3O)O)OC)CO
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (Cellulose ether): ≥ 92.0 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1