Fontos dokumentumok
308633
2-Hydroxyethyl cellulose
average Mw ~380,000
Szinonimák:
HEC
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Viscosity:300 - 400 cps, c = 2%; Water at 25° C
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
molekulatömeg
average Mw ~380,000
a címkézés mértéke
1.0 mol per mol cellulose (D.S.)
2.0 mol per mol cellulose (M.S.)
mp
288-290 °C (dec.)
sűrűség
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?