Fontos dokumentumok
8.22069
Sigma-Aldrich
Methylhydroxyethylcellulose
for synthesis
Szinonimák:
Methylhydroxyethylcellulose
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
>360 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
sűrűség
1.28-1.30 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
350 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Activeassay: ≥ 92.0 %
Loss on drying: lot specific result
Assay (NaCl): lot specific result
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1