Fontos dokumentumok
920312
Lithium hydroxide
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
LiOH
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
mp
470 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)