Merck
235857
Sigma-Aldrich
Aluminum ethoxide
97%
Szinonimák:
Aluminum triethoxide, Triethoxyaluminum
About This Item
Lineáris képlet:
Al(OC2H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.16
Beilstein:
3678970
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder and chunks
solid
reakcióalkalmasság
core: aluminum
mp
154-159 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Al](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Aluminum ethoxide may be used to prepare mesoporous γ-alumina with tailormade properties. It can also be used for the growth of Al2O3 thin films by atomic layer deposition.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hailong Xiong et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(6), 1801543-1801543 (2019-04-03)
Mesoporous metal oxides (MMOs) have attracted comprehensive attention in many fields, including energy storage, catalysis, and separation. Current synthesis of MMOs mainly involve use of surfactants as templates to generate mesopores and organic reagents as solvents to hinder hydrolysis and
Low temperature (< 100oC) deposition of aluminum oxide thin films by ALD with O3 as oxidant.
Kim SK,et al.
Journal of the Electrochemical Society, 153(5), F69-F76 (2006)
Tailored mesoporous alumina prepared from different aluminum alkoxide precursors.
May M, et al.
Journal of Porous Materials, 14(2), 159-164 (2007)
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.