Merck
367907
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoromethanesulfonate
98%
Szinonimák:
Sodium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid sodium salt
Méret kiválasztása
5 G
26 100,00 Ft
25 G
79 000,00 Ft
26 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
26 100,00 Ft
25 G
79 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.06
Beilstein:
3728797
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Forma:
solid
26 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
253-255 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Na/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Sodium trifluoromethanesulfonate (Sodium triflate or NaOTf) is an efficient catalyst as well as a reagent in many organic reactions. The prominent application includes catalytic asymmetric Mannich-type reactions, Mannich-type reactions in water, and Diels-Alder reactions.[1]It is also used as an electrolyte in batteries.[2]
Alkalmazás
Sodium trifluoromethanesulfonate can be employed as a reagent for the preparation of:
  • Aryl fluorides via silver-catalyzed fluorination of arylstannanes.[3]
  • Ionic liquids such as N, N -dialkylpyrrolidinium triflate, N,N-dialkylimidazolium triflate, and N-alkylpyridinium triflate.[1]
It can be also used as supporting electrolyte in electrochemical O-glycosylation of primary alcohols with O-protected thioglycosides.[4]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Silver-catalyzed late-stage fluorination
Tang P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(34), 12150-12154 (2010)
Sodium 1, 1, 1-Trifluoromethanesulfonate
Surya PGK and Mathew T
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 132(34), 12150-12154 (2001)
Chenjuan Liu et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(16), 13534-13541 (2018-04-05)
Na-O2 batteries are regarded as promising candidates for energy storage. They have higher energy efficiency, rate capability, and chemical reversibility than Li-O2 batteries; in addition, sodium is cheaper and more abundant compared to lithium. However, inconsistent observations and instability of
Studies on ionic liquid based nanocomposite gel polymer electrolyte and its application in sodium battery
K Mishra, et al.
Materials Science and Engineering, B, 267, 115098-115098 (2021)
Chiwon Kang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(8) (2019-04-26)
High theoretical capacity and low-cost copper sulfide (CuxS)-based anodes have gained great attention for advanced sodium-ion batteries (SIBs). However, their practical application may be hindered due to their unstable cycling performance and problems with the dissolution of sodium sulfides (NaxS)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?